Key Documents
562610
Sigma-Aldrich
Nonafluorobutanesulfonic anhydride
97%
Synonyme(s) :
Nonafluorobutanesulfonic acid anhydride, Perfluorobutanesulfonic anhydride
About This Item
Formule linéaire :
(CF3(CF2)3SO2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.3210 (lit.)
Point d'ébullition
84 °C (lit.)
Densité
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18O5S2/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(27,28)31-33(29,30)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22
Clé InChI
QKIHLPFZYGFMDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can be synthesized by using potassium nonafluorobutane-sulfonate as the starting material.
Application
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can play the role of an activating agent in the synthesis of 4-bromothieno[2,3-b]pyridine via reaction with tetra-n-butylammonium bromide in dichloromethane.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
"Towards highly activating leaving groups: studies on the preparation of some halogenated alkyl sulfonates"
Netscher T and Bohrer P
Molecules (Basel), 7(8), 601-661 (2002)
"Synthesis of 4-Arylthieno [2, 3-b] pyridines and 4-Aminothieno [2, 3-b] pyridines via a Regioselective Bromination of Thieno [2, 3-b] pyridine"
Lucas CCM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(24), 12594-12598 (2015)