Key Documents
8.18652
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxybenzophenone
About This Item
Formule linéaire :
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
205-029-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Pf
143-146 °C
Densité
1.32 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Clé InChI
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
257.0 °F
Point d'éclair (°C)
125 °C