Key Documents
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-518-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
199-202 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
380 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable