A1422
p-Aminohippuric acid
≥99%
Synonyme(s) :
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
product name
p-Aminohippuric acid, ≥99%
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
199-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable