Principaux documents
8.07837
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Antimony(V) chloride, Antimony pentachloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl5Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-601-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
1.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
1115 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
3-4 °C
Densité
2.35 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/5Cl.Sb
Clé InChI
WCEPFCFFCMELSL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable