Merck
Passer à
1.00519
Perchloric acid
70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide perchlorique, PCA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
70.0-72.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide perchlorique (70-72 %), for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤0.003% (as sulfate)
color
APHA: ≤10
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
solubility
water: soluble
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimization of selenylation modification for garlic polysaccharide based on immune-enhancing activity : cette étude a exploré le procédé d'optimisation de la sélénylation des polysaccharides d'ail pour améliorer leurs propriétés de renforcement du système immunitaire. L'acide perchlorique a joué un rôle lors de la phase de préparation, en favorisant la modification des polysaccharides pour améliorer la bioactivité (Gao et al., 2016).
  • Synthesis and Characterization of Isodiphenylfluorindone and Isodiphenylfluorindinone : la recherche s'est concentrée sur la synthèse de nouveaux composés fluorés, l'acide perchlorique jouant un rôle catalytique pour favoriser la formation de molécules complexes, démontrant ainsi son utilité en chimie organique de synthèse (Zissimou et al., 2018).
  • Cocristallisation de complexes énergétiques photosensibles de cuivre(II) perchlorate : des dérivés de l'acide perchlorique ont été étudiés pour déterminer leur potentiel à créer des matériaux stables et photosensibles convenant aux applications énergétiques, montrant ainsi la polyvalence de ces composés en science des matériaux (Evers et al., 2014).
  • Early molecular oxidative stress biomarkers of ischemic penumbra in acute stroke : l'étude explore l'utilisation de l'acide perchlorique dans l'extraction et la stabilisation de biomarqueurs à partir d'échantillons biologiques, essentiels pour l'exactitude du diagnostic et du traitement des accidents vasculaires cérébraux (Lorenzano et al., 2019).
  • Un dosage amélioré et à haut rendement pour l'évaluation de l'activité anticholinergique sérique : cette recherche a permis de mettre au point une méthode de dosage innovante utilisant l'acide perchlorique pour l'extraction et la quantification de l'activité anticholinergique à partir d'échantillons de sérum, offrant des avancées significatives dans les études pharmacologiques (Nobrega et al., 2017).
Analysis Note
Dosage (acidimétrie) : 70,0 - 72,0 %
Identité : satisfait au test
Densité (d 20/20) : env. 1,7
Couleur : ≤ 10 Hazen
Chlorate (ClO₃) : ≤ 10 ppm
Chlorure (Cl) : ≤ 3 ppm
Chlore libre (Cl) : ≤ 0,5 ppm
Phosphates et silicates (exprimés en SiO₂) : ≤ 5 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 10 ppm
Azote total (N) : ≤ 10 ppm
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 1 ppm
Ag (argent) : ≤ 0,1 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,05 ppm
As (arsenic) : ≤ 0,05 ppm
Ba (baryum) : ≤ 0,02 ppm
Be (béryllium) : ≤ 0,02 ppm
Bi (bismuth) : ≤ 0,1 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,5 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,05 ppm
Co (cobalt) : ≤ 0,05 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 0,1 ppm
Fe (fer) : ≤ 1,0 ppm
Ge (germanium) : ≤ 0,05 ppm
K (potassium) : ≤ 0,1 ppm
Li (lithium) : ≤ 0,02 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 0,5 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,02 ppm
Mo (molybdène) : ≤ 0,05 ppm
Na (sodium) : ≤ 0,5 ppm
Ni (nickel) : ≤ 0,1 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,05 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,02 ppm
Ti (titane) : ≤ 0,1 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,05 ppm
V (vanadium) : ≤ 0,05 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,1 ppm
Zr (zirconium) : ≤ 0,1 ppm
Résidus après combustion (exprimé en sulfates) : ≤ 0,003 %
Conforme à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.005141.005181.00517
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
60.0-62.0% HClO4
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide perchlorique (70-72 %)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Buongiorno, chiedo se questo prodotto ha una purezza adatta allla preparazione di campioni per l'analisi ICP-OES. Grazie, Matteo
    1 answer
    1. This product may not be suitable for ICP analysis. Please consider product PX0398 for ICP-OES analysis. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/px0398