Key Documents
8.02358
Sigma-Aldrich
Isobutyl chloroformate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobutyl chloroformate, Chloroformic acid isobutyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ClCOOCH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
208-840-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Température de transition
flash point 30 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup