Principaux documents
T72605
Sigma-Aldrich
Trimethylacetyl chloride
99%
Synonyme(s) :
Pivaloyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.58
Beilstein:
385668
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
36 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
105-106 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
Clé InChI
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Widely used N-acylating agent for amines,[1] Schiff bases,[2] and pyrrolidinones[3] as well as O-acylating agent for alcohols,[4] lactones,[5] and saccharides.[6]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
D Becker et al.
Carbohydrate research, 248, 129-141 (1993-10-04)
A new method has been developed for preparation of partially pivaloylated saccharides in one step from readily available starting materials. These intermediates were used in the synthesis of disaccharides and a glucosteroid.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)