Documents
8.00945
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
6.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Limite d'explosivité
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.43 cSt(23 °C)
Point d'ébullition
129 °C/1013 hPa
Pf
-63 °C
Température de transition
flash point 55 °C
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Description générale
for synthesis
Application
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
Stockage et stabilité
Store at +5°C to +30°C.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup