185744
2-Chloroethanol
99%
Synonyme(s) :
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.78 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
129 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
water: miscible
Densité
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup