Key Documents
5.08015
Sigma-Aldrich
CTOP
Synonyme(s) :
CTOP, µ Opioid Receptor Antagonist, CTOP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C50H67N11O11S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1062.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.96 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
Clé InChI
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent antagonist highly selective for µ opioid receptor (Ki = 0.96 nM for µ receptor and >10,000 nM for δ receptors). Often used for studying the functional roles of µ opioid receptors in both central and peripheral nervous systems.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
mu opioid
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (Orn: ornithine; Pen: penicillamine; SS bond: 2-7)
Forme physique
Supplied as trifluoracetate salt
Autres remarques
Feng, Y., et al. 2012. Curr Drug Targets.13, 230.
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable