5.06271
Ketanserin Tartrate
Synonyme(s) :
Ketanserin Tartrate, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Ketanserin, R 41 468
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1.49 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4c(cccc4)C3=O.OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2
Clé InChI
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT2A
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Aloyo, V. J. and Harvey, J. A. 2000. Eur. J. Pharmacol.406, 163.
Leysen, J. E. et al. 1981. Life Sci.28, 1015.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable