Principaux documents
420307
Sigma-Aldrich
Kallikrein, Human Plasma
Native Kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an inactive precursor, prokallikrein.
Synonyme(s) :
Kallikrein, Human Plasma, Kininogenin, Kininogenase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥15 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native Kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an active precursor, prokallikrein.
Native Kallikrein from human plasma. A serine protease that releases bradykinin from kininogen. Present in the plasma as an inactive precursor, prokallikrein.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol D-Pro-Phe-Arg-pNA per min at 25°C, pH 8.0.
Forme physique
In NaCl and Tris-HCl buffer.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Pu, X., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1208, 338.
Nagase, H. and Barrett, A.J. 1981. Biochem. J.193, 187.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ning Luan et al.
Toxins, 11(12) (2019-12-11)
Elastase is a globular glycoprotein and belongs to the chymotrypsin family. It is involved in several inflammatory cascades on the basis of cleaving the important connective tissue protein elastin, and is strictly regulated to a balance by several endogenous inhibitors.