372040
Haspin Kinase Inhibitor, CHR-6494
Synonyme(s) :
Haspin Kinase Inhibitor, CHR-6494, Indazolyl-propylimidazopyridazin-amine, 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase Inhibitor, CHR-6494
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]21nc(ccc2ncc1c3cc4c([nH]nc4)cc3)NCCC
InChI
1S/C16H16N6/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20)
Clé InChI
CZZCAOGIEGXMBZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable