347420
β-Glucuronidase, Helix pomatia
Native β-glucuronidase from Helix pomatia. Useful for hydrolyzing urinary steroid conjugates prior to steriod assays. Note: 1 MU = 1,000,000 units.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Helix pomatia
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 4466
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Activité étrangère
Aryl sulfatase ≤2%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Graef, V., et al. 1977. Clin. Chem.23, 532.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable