2470
L-Cystine
Synonyme(s) :
L-Cystine, (Cys)₂
About This Item
Pureté
≥98% (Macro-Kjeldahl method)
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
crystals
Activité optique
[α]20/D -218 to -224°, c = 2 in 1 M HCl
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
As: ≤1 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Description générale
Avertissement
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable