Principaux documents
228180
Sigma-Aldrich
Cholesterol Esterase, Microbial
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Synonyme(s) :
Cholesterol Esterase, Microbial, CE, Sterolester Acylhydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
≥70 units/mg dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
light brown
Solubilité
10 mM potassium phosphate/sodium hydroxide, 0.1% BSA, pH 7.5: soluble
Activité étrangère
Catalase ≤1.5%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native, microbial cholesterol esterase. Catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol cholesterol ester per min at 37°C, pH 6.5.
Reconstitution
Reconstitute just prior to use. Enzyme will lose activity in solution upon storage.
Autres remarques
Allain, C.C., et al. 1974. Clin. Chem.20, 470.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable