Documents
16-157
Sigma-Aldrich
Agarose avec protéine A / ADN de sperme de saumon, 2,5 ml
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Synonyme(s) :
ChIP agarose beads, ChIP agaraose A beads, ChIP assays
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
Adéquation
suitable for immunoprecipitation
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
La protéine A issue de Staphylococcus aureus présente une très grande affinité pour les régions Fc des molécules d'IgG. L'immobilisation de protéine A sur des billes permet de créer une résine d'affinité qui peut être utilisée pour purifier les fractions d'IgG issues de sérum brut, de liquide d'ascites ou de milieux de culture cellulaire.
Protéine A liée de manière covalente à de l'agarose par liaison alkylamine contenant de l'ADN de sperme de saumon traité aux ultrasons. L'ADN de sperme de saumon bloque les interactions non spécifiques avec les billes utilisées dans les essais d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Il est à noter que la référence 16-157C présente dans les kits pour ChIP n'est pas disponible séparément. Il convient d'acheter la référence 16-157 à la place.
Application
Convient aux essais d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Qualité
Produit évalué en routine dans une immunoprécipitation de la chromatine en extrayant l'ADN réticulé aux histones acétylées, puis en procédant à une détection à l'aide d'un anticorps anti-acétyl-histone H4 de qualité ChIP (réf. 06-866).
Forme physique
Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0 contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Generation of p53 target database via integration of microarray and global p53 DNA-binding site analysis.
Suxing Liu, Asra Mirza, Luquan Wang
Methods in Molecular Biology null
Mohammad Kamran et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(12), 3311-3318 (2020-11-15)
IL-13 plays a critical role in mediating many biological processes responsible for allergic inflammation. Mast cells express Il13 mRNA and produce IL-13 protein in response to antigenic stimulation. Enhancers are essential in promoting gene transcription and are thought to activate
Requirement of Smad3 and CREB-1 in mediating transforming growth factor-beta (TGF beta) induction of TGF beta 3 secretion.
Guangming Liu, Wei Ding, Jill Neiman, Kathleen M Mulder
The Journal of Biological Chemistry null
A note on penicillin resistance and beta-lactamase production in strains of Staphylococcus aureus recovered from different clinical materials in Nsukka, Nigeria.
Oguike, J U, et al.
The Journal of Communicable Diseases, 23, 200-201 (1991)
Yurong Xie et al.
Nature communications, 11(1), 1955-1955 (2020-04-25)
Branching/tillering is an important parameter of plant architecture and is tightly regulated by both internal factors (such as plant hormones) and external factors (such as light conditions). How the various signaling pathways converge to coordinately regulate branching is not well
Contenu apparenté
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.