Documents
16-125
Millipore
Agarose avec protéine A
Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins.
Synonyme(s) :
Protein A resin
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.56
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Cet adsorbant d'affinité avec protéine A à forte capacité de liaison des anticorps est largement utilisé pour purifier les produits biopharmaceutiques. Les billes d'agarose avec protéine A contiennent suffisamment de protéine A fixée de manière covalente pour atteindre une capacité de liaison de 20 ± 2 milligrammes d'IgG humaine pour 1 millilitre.
Application
L'agarose avec protéine A est utilisée dans le cadre de l'immunoprécipitation. Il convient à la purification des immunoglobulines humaines, de souris et de lapin.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoprécipitation de protéines contenant de la phosphotyrosine issues d'un lysat de cellules A431 stimulées par de l'EGF avec un anticorps anti-phosphotyrosine (05-321).
Forme physique
Eau contenant 0,01 % de thimérosal.
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pertussis toxin-sensitive G proteins as mediators of the signal transduction pathways activated by cytomegalovirus infection of smooth muscle cells.
Shibutani, T, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2054-2061 (1997)
Identification of regions within the four small subunits of human replication factor C required for complex formation and DNA replication
Uhlmann, F., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 10065-10071 (1997)
Activation of endothelin ETA receptors induces phosphorylation of alpha1b-adrenoreceptors in Rat-1 fibroblasts
Vazquez-Prado, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27330-27337 (1997)
D K Fuhrer et al.
The Journal of biological chemistry, 270(42), 24826-24830 (1995-10-20)
Protein tyrosine phosphorylation and thus dephosphorylation are part of the interleukin (IL)-11 response in mouse 3T3-L1 cells. We report here for the first time the involvement and interactions of the SH2-containing protein tyrosine phosphatase Syp in the IL-11 signal transduction
Chronic stimulation of Nod2 mediates tolerance to bacterial products.
Hedl, Matija, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 19440-19445 (2007)