Documents
1.09074
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonyme(s) :
Acide sulfurique solution
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide sulfurique, c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Agence
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Conditionnement
Titripac® of
Concentration
0.05 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
1.3 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cellulose Nanocrystals and Lignin Nanoparticles Extraction from Lemna minor L.: Acid Hydrolysis of Bleached and Ionic Liquid-Treated Biomass.: This research explores the extraction of cellulose nanocrystals and lignin nanoparticles using sulfuric acid hydrolysis, highlighting its significance in developing sustainable biomaterials (Puglia et al., 2024).
  • Production and Characterization of Nanocellulose from Maguey (Agave cantala) Fiber.: The study utilizes sulfuric acid for the production and characterization of nanocellulose from Maguey fiber, underscoring its potential in advancing biocomposites (Sumarago et al., 2024).
  • Stability and Structure of Potentially Atmospherically Relevant Glycine Ammonium Bisulfate Clusters.: This paper investigates the stability and structure of glycine ammonium bisulfate clusters, providing insights into atmospheric chemistry and the role of sulfuric acid in aerosol formation (Hariharan et al., 2024).
  • Nanostructured Niobium and Titanium Carbonitrides as Electrocatalyst Supports.: Examines the use of sulfuric acid in synthesizing nanostructured niobium and titanium carbonitrides, essential for improving electrocatalyst supports in energy applications (McLeod et al., 2024).
  • Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles from calcium hydroxide fouled with gases evolved from smokestack of glass industry.: This research focuses on the synthesis of hydroxyapatite nanoparticles using sulfuric acid, showcasing its utility in recycling industrial waste (Abdelmoaty & Mousa, 2024).
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac
Liaison
Remplace : SX1243G-6, SX1243G-3
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,04975 à 0,05025 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,00015 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, SRM 723), avec le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, étalon volumétrique (réf. 1.02408), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.