Documents
1.12080
Supelco
Sulfuric acid
98%, for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Acide sulfurique
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-639-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide sulfurique (98 %), for analysis EMSURE®
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥98% (alkalimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Résidus de calcination
≤0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.00001%
nitrate (NO3-): ≤0.00002%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
Traces de cations
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000005%
NH4+: ≤0.0002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Se: ≤0.0001%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Simultaneous determination of monochloropropanediol esters and glycidyl esters in vegetable oils by acidic transesterification-gas chromatography-mass spectrometry.: This study by Wang et al. presents a method for detecting harmful compounds in vegetable oils using sulfuric acid for transesterification, followed by GC-MS analysis (Wang et al., 2022).
  • Evaluation of an improved acid hydrolysis-HPLC assay for the acetyl content in chitin and chitosan.: Ng et al. developed an enhanced HPLC method for measuring acetyl content in biopolymers, utilizing sulfuric acid for hydrolysis to ensure accurate quantification (Ng et al., 2006).
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 98,0 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Chlorures (Cl) : ≤ 0,00001 %
Nitrates (NO₃) : ≤ 0,00002 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,00005 %
Ag (argent) : ≤ 0,000002 %
Al (aluminium) : ≤ 0,000005 %
As (arsenic) : ≤ 0,000001 %
Ba (baryum) : ≤ 0,000005 %
Be (béryllium) : ≤ 0,000001 %
Bi (bismuth) : ≤ 0,00001
Ca (calcium) : ≤ 0,00002 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,000002 %
Co (cobalt) : ≤ 0,000001 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,000001 %
Fe (fer) : ≤ 0,00001
Ge (germanium) : ≤ 0,000005 %
K (potassium) : ≤ 0,00001 %
Li (lithium) : ≤ 0,000001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,000005 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,000001 %
Mo (molybdène) : ≤ 0,000005 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,0002 %
Na (sodium) : ≤ 0,00005 %
Ni (nickel) : ≤ 0,000002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,000002 %
Se (sélénium) : ≤ 0,0001 %
Sr (strontium) : ≤ 0,000002 %
Ti (titane) : ≤ 0,00001
Tl (Thallium) : ≤ 0,000005 %
V (vanadium) : ≤ 0,000001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,000005 %
Zr (zirconium) : ≤ 0,00001
Substances réduisant le permanganate de potassium (sous forme de SO₂) : ≤ 0,0002 %
Résidus de calcination : ≤ 0,0005 %
Date d′expiration : voir l′étiquette du produit
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.