Documents
1.04302
Sigma-Aldrich
Hématoxyline crist. (C.I. 75290)
for microscopy
Synonyme(s) :
Hématoxyline crist. (C.I. 75290)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116130
Numéro de classement CE :
208-237-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
visual transition interval
5.0-7.2, yellow to violet
Pf
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
Clé InChI
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
Description générale
L'hématoxyline en cristaux est un colorant qui colore spécifiquement l'ADN nucléaire. Elle est utilisée en cytologie et en histologie. Les noyaux sont colorés en bleu, violet foncé ou noir. Les hématoxylines sont mélangées à des sels métalliques trivalents chargés positivement, formant ce que l'on appelle des "laques" d'hématoxyline utilisées pour colorer sélectivement les noyaux (ADN).
Il s'agit d'un produit de DIV autorisé et certifié CE qui peut être utilisé à des fins de diagnostic clinique. Veuillez consulter les instructions d'utilisation pour toute information complémentaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Anna-Lena Ruppert et al.
Journal of molecular histology, 51(4), 421-435 (2020-07-04)
Tuft cells are a rare population of chemosensory cells at the mucosal surface epithelia of hollow organs. Their name-giving morphological feature is an apical tuft of stiff microvilli. Accordingly, the actin-binding protein, villin, was identified as one of the first