Key Documents
1.04070
Millipore
Gelatine
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gelatine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
232-554-6
Nomenclature NACRES :
NA.74
Source biologique
animal
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Identity (A: coloring): passes test
Identity (B: sediment): passes test
Identity (C: Falling out): passes test
Identity (NIR): passes test
pH-value (1 %; water): 5 - 6
Sulfur dioxide (SO₂): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 2 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 15 %
Suitability for microbiology: passes test