Key Documents
1.03092
Supelco
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
200-454-1
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (argentometric)
Forme
solid
Pf
168 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
Rapport des absorbances
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
Clé InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable