A propos de cet article
Formule linéaire :
KBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-830-3
NACRES:
NA.03
MDL number:
Technique(s):
IR spectroscopy: suitable
Bp:
1435 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 795 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
1.3 hPa ( 795 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
solubility
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.75 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
application(s)
general analytical
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Le bromure de potassium est transparent entre l′UV proche et l′IR de grande longueur d′onde. En spectrométrie infrarouge, les échantillons solides qui sont difficiles à faire fondre ou dissoudre dans un solvant adapté pour la transmission IR sont analysés en les broyant avec une poudre de bromure de potassium et comprimés pour former un disque. Cette procédure exige un bromure de potassium de haute qualité. Le bromure de potassium Uvasol est ajusté à une taille de particules moyenne de 150 μm. Cela suffit à la préparation de disques parfaitement adaptés sans devoir réaliser un prétraitement supplémentaire, ce qui serait lié à un risque de contamination. De plus, ce produit maintient une forme poudreuse sur une période de plusieurs années s′il est stocké dans des conditions étanches à l′air. Sa capacité à être utilisé pour former des disques comprimés est vérifiée par un test d′application spécial et sa pureté chimique est vérifiée par analyse par spectroscopie FT-IR sur le spectre entier.
Application
- A method for lipoprotein (a) Isolation from a small volume of plasma with applications for clinical research : cette étude décrit une méthode d'isolement des lipoprotéines(a) à l'aide de bromure de potassium, démontrant son importance pour des applications analytiques en recherche clinique. La précision de cette méthode renforce son utilité potentielle pour les diagnostics cliniques (Mueller et al., 2022).
- Measurement uncertainty of lactase-containing tablets analyzed with FTIR : cette recherche évalue l'incertitude dans le dosage de la lactase dans des comprimés en utilisant la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) avec le bromure de potassium. l'étude souligne le rôle de ce composé pour améliorer l'exactitude des analyses pharmaceutiques (Paakkunainen et al., 2014).
- MCM-41-supported oxo-vanadium(IV) complex: a highly selective heterogeneous catalyst for the bromination of hydroxy aromatic compounds in water : cette étude explore l'utilisation du bromure de potassium dans la synthèse d'un catalyseur hétérogène, mettant en évidence son application dans des réactions de bromation sélective, qui sont essentielles pour le développement de procédés de synthèse chimique plus efficaces (Bhunia et al., 2011).
- Proteomics and lipids of lipoproteins isolated at low salt concentrations in D2O/sucrose or in KBr : la recherche examine les profils protéomiques et lipidiques des lipoprotéines isolées à l'aide de bromure de potassium, mettant en avant son rôle dans l'amélioration de la résolution et de l'exactitude des études lipidomiques en biochimie (Ståhlman et al., 2008).
- Single-drop and nanogram level determination of sulfite (SO3(2-)) in alcoholic and nonalcoholic beverage samples based on diffuse reflectance fourier transform infrared spectroscopic (DRS-FTIR) analysis on KBr matrix : cet article met en évidence l'utilisation innovante du bromure de potassium dans l'analyse des taux de sulfite dans les boissons, démontrant son utilité dans le contrôle qualité des aliments et des boissons (Verma et al., 2007).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Analysis Note
Test d′application : satisfait au test
Absorbance (disque comprimé de 2 g, couche de 0,5 cm d′épaisseur) (eau ; 3775-3050/1760-1520 cm⁻¹) : ≤ 0,15
Absorbance (disque comprimé de 2 g, couche de 0,5 cm d′épaisseur) (Composés CH- ; 3050-2750 cm⁻¹) : ≤ 0,004
Absorbance (disque comprimé de 2 g, couche de 0,5 cm d′épaisseur) (autres ; 4000-400 cm⁻¹) : ≤ 0,020
Taille des particules (d10) : ≤ 100 µm
Taille des particules (d50) : ≤ 200 µm
Taille des particules (d90) : ≤ 500 µm
Absorbance (disque comprimé de 2 g, couche de 0,5 cm d′épaisseur) (eau ; 3775-3050/1760-1520 cm⁻¹) : ≤ 0,15
Absorbance (disque comprimé de 2 g, couche de 0,5 cm d′épaisseur) (Composés CH- ; 3050-2750 cm⁻¹) : ≤ 0,004
Absorbance (disque comprimé de 2 g, couche de 0,5 cm d′épaisseur) (autres ; 4000-400 cm⁻¹) : ≤ 0,020
Taille des particules (d10) : ≤ 100 µm
Taille des particules (d50) : ≤ 200 µm
Taille des particules (d90) : ≤ 500 µm
Other Notes
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Remplace : PX1378
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bromure de potassium
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c