Principaux documents
1.02688
Supelco
Celite® Hyflo Supercel Diatomaceous Earth
Celite® Hyflo Supercel. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Synonyme(s) :
Celite® Hyflo Supercel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101527
Numéro de classement CE :
272-489-0
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Celite® Hyflo Supercel, Celite® Hyflo Supercel. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>450 °C
Densité
2.36 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Informations légales
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable