419931
Filter agent
Celite® 545
Synonyme(s) :
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Celite® 545
Paramètres
4.0 (Permeability(Darcy))
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As an adsorbent for column chromatography.
- Synthesis of chitosan modified diatomaceous earth for the abstraction of humic acid from raw water.
- Synthesis of porous silica ceramics.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Journal of cellular and molecular medicine (2015).