Documents
1.02546
SAFC
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
extra pure
Synonyme(s) :
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.10
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
233-334-2
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
98 °C
Solubilité
362 g/L
Densité
1.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Cobalt (II) sulfate heptahydrate is used as reagent, as source of cobalt.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable