1.06726
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Nickel(II) sulfate hexahydrate
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥98.0% (complexometric)
Forme
crystals
Puissance
361 mg/kg LD50, oral (rat)
Impuretés
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
650 g/L
Densité
2.07 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
Traces de cations
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable