Documents
1.02271
Supelco
Cerium(III) nitrate hexahydrate
extra pure
Synonyme(s) :
Cerium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ce(NO3)3 · 6 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-297-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
1754 g/L
Masse volumique apparente
1050 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
Traces de cations
Dy: ≤0.04%
Er: ≤0.2%
Eu: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Ho: ≤0.02%
Nd: ≤0.02%
Pr: ≤0.01%
Sm: ≤0.02%
Tm: ≤0.02%
Y: ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Ce.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
Clé InChI
HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Dy (Dysprosium): ≤ 0.04 %
Er (Erbium): ≤ 0.2 %
Eu (Europium): ≤ 0.04 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ho (Holmium): ≤ 0.02 %
Nd (Neodymium): ≤ 0.02 %
Pr (Praseodym): ≤ 0.01 %
Sm (Samarium): ≤ 0.02 %
Tm (Thulium): ≤ 0.02 %
Y (Yttrium): ≤ 0.04 %
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable