Key Documents
07-260
Sigma-Aldrich
Anti-AUF1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-AUF1, Anti-AUF1A, Anti-HNRPD, Anti-P37, Anti-hnRNPD0
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPD(3184)
mouse ... Hnrnpd(11991)
rat ... Hnrnpd(79256)
Description générale
A+U Rich RNA Binding Factor (AUF1) is comprised of four isoforms of 37, 40, 42, and 45 kDa. ’’
AUF1 is a bcl2 mRNA binding protein and potentially all its isoforms are able to form complexes with the bcl2 ARE. ARE mediated bcl2 mRNA downregulation during apoptosis involves AUF1 and suggest different roles for its four isoforms.
Spécificité
Recognizes AUF1 isoforms.
Immunogène
Purified AUF1
Application
&
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Protéines de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HeLa nuclear extract or A431 cells
Description de la cible
37, 40, 42, 45 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A, dans une solution contenant 30 % de glycérol, de la Tris-glycine 0,07 M (pH 7,4), du NaCl 105 mM et 0,035 % d'azoture de sodium (conservateur).
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : extrait nucléaire de cellules HeLa, référence 12-309. Ajouter un volume égal de tampon réducteur de Laemmli à 10 μl d'extrait et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 μg d'extrait réduit par piste pour les minigels.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Bing-Huang Gau et al.
Nucleic acids research, 39(9), 3582-3593 (2011-01-22)
A TG microsatellite in the 3'-untranslated region (UTR) of FGF9 mRNA has previously been shown to modulate FGF9 expression. In the present study, we investigate the possible interacting protein that binds to FGF9 3'-UTR UG-repeat and study the mechanism underlying
Mate Tolnay et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(11), 6236-6243 (2002-11-22)
CR2 is a key regulator of the B cell response to Ag. Here we show that NF-kappaB enhances the expression of the human CR2 gene. Promoter truncation, deletion, and mutagenesis studies indicated a functional role for a consensus NF-kappaB promoter
The role of HuR in the post-transcriptional regulation of interleukin-3 in T cells.
Gonzalez-Feliciano, JA; Hernandez-Perez, M; Estrella, LA; Colon-Lopez, DD; Lopez et al.
Testing null
Hirotaka Matsui et al.
Molecular cell, 25(1), 99-112 (2007-01-16)
Previous gene-targeting studies indicated that Bim, a BH3-only death activator, regulates total blood cell number. Cytokines contribute to this process by negatively regulating steady-state levels of Bim mRNA. Here we present a molecular mechanism for cytokine-mediated posttranscriptional regulation of Bim
Cigarette smoke enhances human rhinovirus-induced CXCL8 production via HuR-mediated mRNA stabilization in human airway epithelial cells.
Hudy, MH; Proud, D
Respiratory Research null