SAB4300596
Anti-CDK6 (Ab-24) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-MGC59692 antibody produced in rabbit, Anti-PLSTIRE antibody produced in rabbit, Anti-STQTL11 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase 6 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~36 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(G-A-Y-G-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK6(1021)
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable