Principaux documents
07-1213
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur 1 IP3
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
IP3 receptor isoform 1, Type 1 InsP3 receptor, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 15, spinocerebellar ataxia 16
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... Itpr1(476548)
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Description générale
Le récepteur IP3-1 est un canal intracellulaire qui, lorsque stimulé à l'inositol 1,4,5-bisphosphate, permet la libération du calcium à partir du réticulum endoplasmique. Des anomalies dans le gène ITPR1 entraînent un ensemble de troubles cérébelleux connus sous le nom d'ataxie spinocérébelleuse de type 15 (SCA15). Ce récepteur est largement exprimé dans les tissus.
Spécificité
L'anticorps réagit avec la protéine récepteur IP3-1 de 300 kDa.
Immunogène
Peptide synthétique de l'extrémité N-terminale du récepteur IP3-1 humain.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur IP3-1 dans du tissu de cervelet de souris.
Cet anticorps anti-récepteur IP3-1 est validé pour une utilisation en IH(P) et en WB pour la détection du récepteur IP3-1.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Signalisation lipidique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules C2C12.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter le récepteur IP3-1 dans 10 µg de lysats de cellules C2C12.
Description de la cible
Env. 300 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB9072
Forme physique
Sérum de lapin non purifié
Sérum de lapin. Liquide
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 1 an maximum après la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysats de cellules C2C12
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael R Butler et al.
The Journal of biological chemistry, 292(27), 11189-11205 (2017-05-13)
Endoplasmic reticulum (ER) stress and mislocalization of improperly folded proteins have been shown to contribute to photoreceptor death in models of inherited retinal degenerative diseases. In particular, mice with cone cyclic nucleotide-gated (CNG) channel deficiency, a model for achromatopsia, display
Vera Khodzhaeva et al.
Frontiers in immunology, 12, 723683-723683 (2021-08-31)
Mitofusin 2 (MFN2) is a mitochondrial outer membrane GTPase, which modulates mitochondrial fusion and affects the interaction between endoplasmic reticulum and mitochondria. Here, we explored how MFN2 influences mitochondrial functions and inflammatory responses towards zymosan in primary human macrophages. A
Xiang Liu et al.
Molecular medicine reports, 14(6), 5435-5442 (2016-11-15)
Isoflurane is a commonly used inhaled anesthetic, which induces apoptosis of SH‑SY5Y cells in a dose‑ and time‑dependent manner; however, the underlying mechanisms remain unknown. The authors of the present study hypothesized that a mutation in β‑amyloid precursor protein (APP)
Leonora Szabo et al.
EMBO reports, 24(8), e57499-e57499 (2023-07-04)
Abnormal tau protein impairs mitochondrial function, including transport, dynamics, and bioenergetics. Mitochondria interact with the endoplasmic reticulum (ER) via mitochondria-associated ER membranes (MAMs), which coordinate and modulate many cellular functions, including mitochondrial cholesterol metabolism. Here, we show that abnormal tau
Manon Moulis et al.
Cells, 8(6) (2019-06-28)
Mitochondria-associated ER membranes (MAMs) are crucial for lipid transport and synthesis, calcium exchange, and mitochondrial functions, and they also act as signaling platforms. These contact sites also play a critical role in the decision between autophagy and apoptosis with far