07-068-I
Anti-Calcineurin A/PP2B catalytic unit Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta isoform, CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit beta isoform
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Calcineurin A/PP2B catalytic unit in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable