Principaux documents
06-1433
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
cell based assay: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
Informations sur le gène
human ... FGFR1(2260)
Description générale
Le récepteur du facteur de croissance des fibroblastes 1 (FGFR-1) est une protéine qui appartient à la famille des facteurs de croissance fibroblastique basiques et qui jouerait un rôle important dans l'induction et la propagation de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Un déficit en FGFR-1 entraîne la mort post-implantation ; il est également associé à la neurofascine et à la différenciation des neurites. Des études récentes ont montré que l'expression du récepteur FGFR-1 augmentait chez les patients présentant un adénocarcinome rénal et que le FGFR-1 pourrait jouer un rôle dans les premiers stades de la formation des membres.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine FGFR-1 phosphorylée au niveau des résidus Tyr653/Tyr654.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à la protéine FGFR-1 humaine phosphorylée au niveau des résidus Tyr653/Tyr654, conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH).
Épitope : site Tyr653/Tyr654 phosphorylé.
Application
Analyse de l'inhibition peptidique : 0,2 µg/ml d'un peptide bloqué issu d'un lot représentatif dans des cellules HEK293T transfectées avec la protéine FGFR-1.
Cet anticorps anti-phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) permet de détecter la protéine phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654). Son utilisation en western blot et pour le contrôle des fonctions cellulaires a été validée.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Cytokines et récepteurs des cytokines
Qualité
Évaluation par western blot sur cellules HEK293T transfectées avec la protéine FGFR-1 non traitées et traitées à la phosphatase lambda
Analyse par western blot : 0,2 µg/ml de cet anticorps a détecté la protéine FGFR-1 dans 10 µg de cellules HEK293T transfectées avec la protéine FGFR-1 non traitées et traitées à la phosphatase lambda.
Description de la cible
~145 kDa (taille observée).
Le récepteur FGFR-1 présente 19 isoformes et 8 sites de glycosylation potentiels qui augmentent sa taille théorique à 120 kDa pour sa forme immature et à 145 kDa pour sa forme mature (Hisaoka, K., et al. (2011). JBC. 286(24):21118-21128).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 M avec 0,05 % d'azide de sodium.
Anticorps purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoins
Cellules HEK293T transfectées avec la protéine FGFR-1 non traitées et traitées à la phosphatase lambda
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tamer A Ahmed et al.
Cell reports, 26(1), 65-78 (2019-01-04)
Pharmacologic targeting of components of ERK signaling in ERK-dependent tumors is often limited by adaptive resistance, frequently mediated by feedback-activation of RTK signaling and rebound of ERK activity. Here, we show that combinatorial pharmacologic targeting of ERK signaling and the
Jiahui Si et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 481-481 (2019-12-06)
Although EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) are beneficial to lung adenocarcinoma patients with sensitive EGFR mutations, resistance to these inhibitors induces a cancer stem cell (CSC) phenotype. Here, we clarify the function and molecular mechanism of shisa3 as a suppressor
LTBP-2 Has a Single High-Affinity Binding Site for FGF-2 and Blocks FGF-2-Induced Cell Proliferation.
Menz, C; Parsi, MK; Adams, JR; Sideek, MA; Kopecki, Z; Cowin, AJ; Gibson, MA
Testing null
Agata Lampart et al.
Cells, 11(3) (2022-02-16)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is considered primarily as a ligand for FGF surface receptors (FGFRs) through which it activates a number of cellular responses. In addition to its canonical mode of action, FGF1 can act intracellularly, before secretion or
Álvaro Quintanal-Villalonga et al.
EBioMedicine, 53, 102683-102683 (2020-03-03)
Fibroblast growth factor receptor (FGFR)1 and FGFR4 have been associated with tumorigenesis in a variety of tumour types. As a therapeutic approach, their inhibition has been attempted in different types of malignancies, including lung cancer, and was initially focused on