06-1091
Anti-IL-13 receptor Antibody, alpha-2 (IL-13RA2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
interleukin 13 receptor, alpha 2, interleukin-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 receptor alpha 2 chain, Interleukin-13-binding protein, IL-13R subunit alpha-2, cancer/testis antigen 19, IL-13 receptor subunit alpha-2, interleukin 13 binding pro
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL13RA2(3598)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry (paraffin) Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot was used to detect Interleukin-13 receptor, alpha-2 in colorectal carcinoma and normal human kidney/medulla tissue sections.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Interleukin-13 receptor, alpha-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable