Principaux documents
T-034
Supelco
6β-Hydroxytestosterone-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
6β-OH Testosterone-D₃ Solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H25O3D3
Poids moléculaire :
307.44
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,16+,17-,18+,19-/m0/s1/i4D2,17D
Clé InChI
XSEGWEUVSZRCBC-RDYZNYNWSA-N
Description générale
6β-Hydroxytestosterone-D3 is an internal standard suitable for quantitation of testosterone levels in urine by LC/MS or GC/MS for applications from clinical and diagnostic testing to endocrinology and sports testing. 6ß-Hydroxytestosterone is a major urinary metabolite of testosterone, a hormone from the androgen group. Testosterone is an important sex hormone and anabolic steroid used as a performance enhancing drug.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup