Nom du produit
Mibefradil dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
originator
Roche
SMILES string
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
InChI key
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| M5441-25MG | 04061834059967 |
| M5441-5MG | 04061834059974 |