900200O
Avanti
Dolichol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Synonyme(s) :
Dolichol Mixture (13~21)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (900200O-1mg)
pkg of 1 × 2 mg (900200O-2mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Type de lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC[C@@H](CCO)C
InChI
1S/C25H44O/c1-21(2)11-7-12-22(3)13-8-14-23(4)15-9-16-24(5)17-10-18-25(6)19-20-26/h11,13,15,17,25-26H,7-10,12,14,16,18-20H2,1-6H3/b22-13+,23-15+,24-17-/t25-/m0/s1
Clé InChI
KLGBTYNAYAZPFD-YGRYZZMUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3