880400P
Avanti
16:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (880400P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880400P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3