Principaux documents
900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H43N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 250 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900602P-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable