Principaux documents
870327P
Avanti
C10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Decanoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H25D9ClNO4
Poids moléculaire :
360.96
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870327P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870327P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable