860615P
Avanti
Sphingosyl PE (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860615P, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860615P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860615P-50mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860615P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C20H43N2O5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(23)19(22)18-27-28(24,25)26-17-16-21/h14-15,19-20,23H,2-13,16-18,21-22H2,1H3,(H,24,25)/b15-14+/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
BPQSOCLDFWBDKN-PPQGUHKJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3