810206P
Avanti
NBD Sphinganine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R)-2-aminooctadecane-1,3-diol, powder
Synonyme(s) :
D-erythro-sphinganine-N-NBD; NBD-dihydrosphingosine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg ((810206P-100UG))
pkg of 1 × 250 μg (810206P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810206P-50UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810206P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available