810205X
Avanti
NBD Sphingosine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, chloroform:methanol (8:2)
Synonyme(s) :
D-erythro-Sphingosine-N-NBD
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810205X-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205X
Concentration
0.25 mg/mL (810205X-250ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- as a negative control to determine the binding of Atg12-Atg5 conjugate with phosphatidylethanolamine (PE)-containing liposomes
- to label sphingosine kinase 1 (SphK1) in order to determine its role in endocytic membrane trafficking
- to generate 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD)-ceramide C16
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>125.5 °F
Point d'éclair (°C)
> 51.95 °C