Principaux documents
Z231878
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 600 mL, low form
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
125 mm × 90 mm
Capacité
600 mL
Description générale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Produit comparable