Z231959
Duran® beakers
capacity 100 mL, Tall form
Synonyme(s) :
211162409
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
80 mm × 48 mm
Capacité
100 mL
Description générale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences