Z120766
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,900 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Joint
Joints neck (120)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I.
12.0 cm
Capacité
1,900 mL
Profondeur × Hauteur totale
19.0 cm × 25.2 cm