Z107549
Aldrich® low form dewar flask
capacity 600 mL, hemispherical, depth 6 1/2 cm
Synonyme(s) :
Aldrich Dewar, Dewar Flask, Low Form Dewar Flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
Joints neck (140)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 500 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I.
14 cm
Capacité
600 mL
Profondeur
6 1/2 cm