W508454
Acetovanillone
≥98%, FG
Synonyme(s) :
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥98%
pb
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
112-115 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
vanilla
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor